Specifica
| Punti di ebollizione | 960.0°C |
| Materiale o nome chimico | Cadmium chloride |
| Punto di fusione | 568.0°C |
| Nota nome | 99.99% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% |
| Formula lineare | CdCl2 |
| Fieser | 04,485 |
| Vedi altri risultati |