Learn More
Cadmium chloride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Descrizione
Cadmium chloride is a precursor material for cadmium sulfide, which is a brilliant yellow pigment known as Cadmium Yellow. It is mainly utilized in dyeing, pigments, photocopying and electroplating of cadmium. It is a mild Lewis acid, and can form tetrachlorocadmium species. It is used in the preparation of organocadmium compounds, such as dialkyl or diaryl cadmium, which are useful for the synthesis of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifications
| Punti di ebollizione | 960°C |
| Materiale o nome chimico | Cadmium chloride |
| Punto di fusione | 568°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% (Metals basis) |
| Informazioni di solubilità | Highly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in alcohol. |
| Peso formulazione | 183.32 |
| Odore | Odorless |
| Show More |
Safety and Handling
- Cadmium chloride, anhydrous
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H330-Letale se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contain: Cadmium chloride