Learn More
Cadmium Chloride, Anhydrous, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15537894 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15537894 500 g Flacone in polietilene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15537894 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 121201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium Chloride
Nota nome Anhydrous
CAS 10108-64-2
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Formula molecolare CdCl2
Numero MDL MFCD00010916
Sinonimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
InChI Key YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
IUPAC Name dichlorocadmium
Molecular Weight (g/mol) 183.31
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
Peso formulazione 183.31
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 4.07kg