Learn More
Cadmium Chloride, Solstice
Codice prodotto. 15621880 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15621880 500 g 500g
15611880 25 g 25g
15601880 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15621880 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 20899500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., anhydrous,≥99.0%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10108-64-2
Formula molecolare CdCl2
Molecular Weight (g/mol) 183.31
Numero MDL MFCD00010916
InChI Key YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC Name dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium Chloride
Forma fisica Anhydrous
Quantità 500 g
Numero UN 2570
Informazioni di solubilità Soluble in water 457g/L at 20°C
Peso formulazione 183.32g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado puriss. p.a.
Pressione del vapore 10mmHg (656°C)
Densità Vapor Density: 6.3 (vs air)