Learn More
Cadmium hydroxide, 75%(as Cd), pure, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cadmium hydroxide |
| Punto di fusione | 232.0°C |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 75%(as Cd) |
| Indice di Merck | 15,1625 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol in naoh sol, sol in dil acids, in nh4, or nh4cl sol |
| Peso formulazione | 146.41 |
| Percent Purity | 75% (as Cd) |
| Grado | Pure |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cadmium hydroxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H350-Può provocare il cancro.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H330-Letale se inalato.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?