Learn More
Cadmium Isotopic Standard: Cd @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Cd-106), VHG™
Codice prodotto. 30003077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003077 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003077 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLIS106CD50
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Cadmium Isotopic Standard: Cd @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Cd-106)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium 106
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Cadmium 106
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 106Cd
Sinonimo 106Cd
SMILES [106Cd]
IUPAC Name Cadmium 106
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 105.91
Quantità 50 mL
Peso formulazione 105.9065 g/mol