Learn More
UVP Cadmium Lamp
Codice prodotto. 11838891
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
214 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Dimensione della confezione
11838891 214 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11838891 Fornitore UVP N. del fornitore 90007103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    821.12€
    681.05€ / pezzi 1
    Risparmia 140.07€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Specifica
Wavelength 214 nm
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Materiale Quartz
Product Type Cadmium Lamp