Learn More
Cadmium nitrate tetrahydrate, 98.5% min
Descrizione
Cadmium nitrate is used in manufacturing of cadmium salts, photographic emulsions, laboratory reagent and coloring glass. It is used for porcelain and as a flash powder in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Punti di ebollizione | 132°C |
| Materiale o nome chimico | Cadmium nitrate tetrahydrate |
| Punto di fusione | 59°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 100 g |
| Odore | Weak |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. |
| Densità | 2.45 |
| Informazioni di solubilità | Highly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,and ammonia. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Cadmium nitrate tetrahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Cadmium nitrate tetrahydrate