Specifications
| Punti di ebollizione | 132°C |
| Materiale o nome chimico | Cadmium nitrate tetrahydrate |
| Punto di fusione | 59°C |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | Colorless or White |
| Forma fisica | Crystals or Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | Cd(NO3)2·4H2O |
| Indice di Merck | 15, 1627 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cadmium nitrate tetrahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- Solido comburente Categoria 2
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H350-Può provocare il cancro.
- H301-Tossico se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.