Learn More
Cadmium nitrate tetrahydrate, 99+%
Codice prodotto. 10511851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10511851 250 g Glass bottle 250g
10066113 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10511851 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 212342500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10022-68-1
Formula molecolare CdH2N2O6
Molecular Weight (g/mol) 238.44
Numero MDL MFCD00149626
InChI Key IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 132°C
Materiale o nome chimico Cadmium nitrate tetrahydrate
Punto di fusione 59°C
Nota nome p.a.
Colore Colorless or White
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare Cd(NO3)2·4H2O
Indice di Merck 15, 1627
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
IUPAC Name cadmium(2+) bis(nitric acid)
Peso formulazione 308.46
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium nitrate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.