Learn More
Cadmium nitrate tetrahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11340889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11340889 5 g 5g
11350889 25 g 25g
11330889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11340889 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010663.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
It is used for coloring glass and porcelain, and as a flash powder in photography. It is used as a laboratory reagent, in preparation of cadmium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10022-68-1
Formula molecolare CdH2N2O6
Molecular Weight (g/mol) 238.44
Numero MDL MFCD00149626
InChI Key IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 132°C
Materiale o nome chimico Cadmium nitrate tetrahydrate
Punto di fusione 59°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water,acetone,ethyl acetate,alcohol. Insoluble in nitric acid.
IUPAC Name cadmium(2+);dinitrate;tetrahydrate
Peso formulazione 308.47 (236.41 Anhydrous)
Odore Weak
Aspetto White crystalline
Densità 2.45
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium nitrate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium(II) nitrate,tetrahydrate