Learn More
Cadmium Nitrate Tetrahydrate, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cadmium Nitrate Tetrahydrate |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | Cd(NO3)2 · 4H2O |
| Numero UN | UN2570 |
| Beilstein | 8156730 |
| Peso formulazione | 308.48g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (T) |
| Grado | purum p.a. |