Learn More
Cadmium oxide, 99%, pure
Codice prodotto. 15299716 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15299716
Marca: Thermo Scientific Acros 223792500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1306-19-0
Formula molecolare CdO
Molecular Weight (g/mol) 128.41
Numero MDL MFCD00010921
InChI Key CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
IUPAC Name oxocadmium
SMILES [O--].[Cd++]
Specifica
Punti di ebollizione 1385.0°C
Materiale o nome chimico Cadmium oxide
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare CdO
Indice di Merck 15,1628
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies
Peso formulazione 128.41
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium oxide, brown
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.