Learn More
Cadmium oxide, 99%, Pure
Codice prodotto. 15289716 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
Codice prodotto. 15289716
Marca: Thermo Scientific Acros 223790050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 1385.0°C
Materiale o nome chimico Cadmium oxide
Nota nome Pure
CAS 1306-19-0
Colore Brown to Brown-Red
Forma fisica Powder
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula molecolare CdO
Formula lineare CdO
Numero MDL MFCD00010921
Indice di Merck 15,1628
Sinonimo cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies
InChI Key CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[Cd++]
IUPAC Name cadmium(2+) oxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 128.41
PubChem CID 14782
Peso formulazione 128.41
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium oxide, brown
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.