Learn More
Cadmium oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 11380889
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11380889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010664.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Cadmium oxide is used in ceramic glazes, cadmium electroplating baths, pigments, phosphors, electrodes for storage batteries, cadmium salts, and heterogeneous catalysis for dehydrogenation. It is a basic conducting material used to prepare transparent conducting films, which finds use in phototransistors, liquid crystal displays, photodiodes, photovoltaic cells, and antireflection coatings. Electrodeposited cadmium oxide films have excellent electrocatalytic activity towards many organic compounds, ozone and oxygen evolution. CdO is selective in phenol photodegradation. Glassy carbon electrode coated with cadmium oxide film has been used to develop a sensitive and rapid assay method for penicillamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1306-19-0
Formula molecolare CdO
Molecular Weight (g/mol) 128.41
Numero MDL MFCD00010921
InChI Key CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
IUPAC Name oxocadmium
SMILES [O--].[Cd++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium oxide
Punto di fusione 1430°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in dilute acid. Slowly soluble in ammonium salts. Insoluble in water.
Peso formulazione 128.4
Densità 8.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium oxide, Puratronic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cadmium oxide