Learn More
Cadmium perchlorate hexahydrate
Codice prodotto. 11342028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342028 50 g 50g
11332028 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11342028 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012936.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10326-28-0 | CdCl2H12O14 | 419.396 g/mol
It is employed as intermediate in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10326-28-0
Formula molecolare CdCl2H12O14
Molecular Weight (g/mol) 419.396
Numero MDL MFCD00015992
InChI Key PQJZOTJHMRJOEM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium perchlorate hexahydrate, acmc-1c6hb, cd.2clo4.6h2o, cadmium ii perchlorate hexahydrate
PubChem CID 71317310
IUPAC Name cadmium(2+);diperchlorate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cd+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium perchlorate hexahydrate
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 50 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 419.39 (311.30 Anhydrous)