Learn More
Cadmium sulfate, 99+%, for analysis
Product Code. 10217120 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10217120 500 g Glass bottle 500g
10743344 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10217120 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 270565000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10124-36-4
Formula molecolare CdO4S
Molecular Weight (g/mol) 208.46
Numero MDL MFCD00010923
InChI Key QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC Name cadmium(2+);sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium sulfate
Punto di fusione 1000.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 3.5 to 6.0 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare CdSO4
Indice di Merck 15, 1632
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
Peso formulazione 208.46
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.