Specifica
| Materiale o nome chimico | Cadmium sulfate |
| Punto di fusione | 1000.0°C |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | White |
| pH | 3.5 to 6.0 (5% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 2.5 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | CdSO4 |
| Indice di Merck | 15, 1632 |
| Vedi altri risultati |