Learn More
Cadmium Sulphate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cadmium Sulphate |
| CAS | 10124-36-4 |
| Formula molecolare | CdSO4 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Cadmium Monosulfate, Cadmium Sulfate (Cd(SO4)), Cadmium Sulforicum |
| InChI Formula | InChI=1S/Cd.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2 |
| SMILES | [Cd+2].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | cadmium(2+);sulfate |
| Molecular Weight (g/mol) | 208.47 |
| Peso formulazione | 209.8551 |