Learn More
Cadusafos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Cadusafos |
| CAS | 95465-99-9 |
| Nomi componenti o analita | Cadusafos |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H23 O2 P S2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Cadusafos |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H23O2PS2/c1-6-9(4)14-13(11,12-8-3)15-10(5)7-2/h9-10H,6-8H2,1-5H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(SC(C)CC)SC(C)CC |
| Show More |