Learn More
Cafestol
Codice prodotto. 15416859
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 15416859
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65355.MF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Natural extract from coffee beans which induces glutathione S-transferase | CAS: 469-83-0 | C20H28O3 | 316.44 g/mol
Natural extract from coffee beans which induces glutathione S-transferase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 469-83-0
Formula molecolare C20H28O3
Molecular Weight (g/mol) 316.44
Numero MDL MFCD01075769
InChI Key DNJVYWXIDISQRD-HWUKTEKMSA-N
Sinonimo cafestol, cafesterol, ccris 1518, unii-ac465t6q6w, 5a,8-methano-5ah-cyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, 3bs,5as,7r,8r,10ar,10bs, 5a,8-methano-5ah-cyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, 3bs-3balpha,5abeta,7beta,8beta,10aalpha,10bbeta, --cafestol, 1s,4s,12s,13r,16r,17r-17-hydroxymethyl-12-methyl-8-oxapentacyclo 14.2.1.0 1,13 .0 4,12 .0 5,9 nonadeca-5 9 ,6-dien-17-ol, 3bs,5as,7r,8r,10ar,10bs-7-hydroxymethyl-10b-methyl-3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-5a,8-methanocyclohepta 5,6 naphtho 2,1-b furan-7-ol
PubChem CID 108052
ChEBI CHEBI:3291
IUPAC Name (1S,4S,12S,13R,16R,17R)-17-(hydroxymethyl)-12-methyl-8-oxapentacyclo[14.2.1.0¹,¹³.0⁴,¹².0⁵,⁹]nonadeca-5(9),6-dien-17-ol
SMILES C[C@@]12CCC3=C(C=CO3)[C@H]1CC[C@@]13C[C@@H](CC[C@@H]21)[C@@](O)(CO)C3
Specifica
Materiale o nome chimico Cafestol
Punto di fusione 156°C to 158°C
Colore White
Densità 1.23
Quantità 50 mg
Indice di Merck 14,1634
Informazioni di solubilità Soluble in dichlormethane, DMSO or ethanol
Peso formulazione 316.44
Forma fisica Powder