Learn More
Caffeic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469016
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469016 100 mg 100mg
16441328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16469016 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0172
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Specifica
Materiale o nome chimico Caffeic acid
CAS 331-39-5
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H8O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98.36%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only