Learn More
Caffeic Acid, TRC
Codice prodotto. 17971955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17971955 1 g 1g
17944785 50 mg 50mg
17902555 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17971955 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC0800001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 331-39-5
Formula molecolare C9 H8 O4
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Sinonimo Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, Caffeic acid, DHCA, NSC 57197, NSC 623438
IUPAC Name 3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Caffeic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
Peso formulazione 180.0423
Percent Purity >95%