Learn More
Caffeic Acid, (Yellowish-brown crystals),MP Biomedicals
Codice prodotto. 11457631 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11457631 25 g
11437631 1 g
11447631 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11457631 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210479725
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Identificatori chimici
CAS 331-39-5
Formula molecolare C9H8O4
Molecular Weight (g/mol) 180.159
InChI Key QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Sinonimo caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
IUPAC Name (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Caffeic Acid
Colore Brown-Yellow
Quantità 25 g
Peso formulazione 180.2
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Caffeic Acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Caffeic Acid