Learn More
Caffeine, 98.5%, specified according to the req. of USP/BP
Codice prodotto. 10264420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10264420 500 g Plastic bottle 500g
10254420 10 g Glass Bottle 10g
10744294 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10264420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108165000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
The crystalline powder form of the stimulant caffeine, CAS # 58-08-2, purified for analytical chemistry applications such as HPLC. | CAS: 58-08-2 | C8H10N4O2 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
  • Caffeine is an alkaloid vagal/vasomotor stimulant found in certain nuts, seeds, and legumes
  • It is a methylxanthine, derived from a purine base compound found in the tissues of many organisms
  • Caffeine competitively binds adenosine receptors and prevents signaling from dampening, thereby sustaining activation, and producing increases in energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-08-2
Formula molecolare C8H10N4O2
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00005758
InChI Key RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC Name 1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifica
Materiale o nome chimico Caffeine
Nota nome 98.5%
Acidità 0.2mL of 0.01M NaOH max.
Punto di fusione 234.0°C to 239.0°C
Colore White
Densità 1.2300g/mL
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.1% max. (total impurities) (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 26,461
Indice di Merck 15,1639
Gravità specifica 1.23
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: 1g/66 mL alcohol,1g/50 mL acetone,freely soluble in pyrrole,soluble in ethyl acetate
Punto di sublimazione 178 °C
Solventi residui meets the requirements
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 98.5%
Sostanze correlate 0.5% max. (TLC)
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Caffeine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.