Learn More
Caffeine, 99.7%
Codice prodotto. 11353608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353608 100 g 100g
11333608 25 g 25g
11343608 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11353608 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039214.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 58-08-2 | C8H10N4O2 | 194.19 g/mol
It acts as a stimulant drug and a reversible acetylcholinesterase inhibitor. It plays an important role for the inactivation of Escherichia coli O 157:H 7 in brain heart infusion (BHI) broth. It is also useful for the protection from photodamage after ultraviolet irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-08-2
Formula molecolare C8H10N4O2
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00005758
InChI Key RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC Name 1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifica
Materiale o nome chimico Caffeine
Punto di fusione 234°C to 236°C
Densità 1.23 g/mL
Punti di ebollizione 178°C (sublimation)
Intervallo percentuale saggio 99.7%
Quantità 100 g
Beilstein 17705
Informazioni di solubilità Soluble in water,pyridine and ethyl acetate. Partially soluble in acetone,alcohol and petroleum ether.
Peso formulazione 194.19
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Caffeine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Caffeine