Learn More
Caffeine anhydrous, 99.7%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11436015 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11436015 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11436015 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215011490
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 58-08-2
Formula molecolare C8H10N4O2
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00005758
InChI Key RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC Name 1,3,7-trimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifica
Materiale o nome chimico Caffeine
Colore White
Densità 1.23g/mL
Intervallo percentuale saggio 0.997
Quantità 500 g
Peso formulazione 194.2
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • caffeina
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .