Learn More
Caffeine Anhydrous MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Caffeine Anhydrous |
| Nota nome | Anhydrous |
| Colore | White |
| Densità | 1.23g/mL |
| Quantità | 1 kg |
| Peso formulazione | 194.2 |
| Forma fisica | Powder |