Learn More
Caffeine, citrated
Codice prodotto. 15731779 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15731779 25 g 25g
15741779 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15731779 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461720250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Caffeine, citrated, Quantity: 100g, Melting Point: 159.0 deg.C to 161.0 deg.C, Molecular Weight: 386.31, CAS: 69-22-7, Formula Weight: 386.31, Health Hazard 1: GHS Signal Word: Warning, Health Hazard 2: GHS H Statement Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. | CAS: 69-22-7 | C14H18N4O9 | 386.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-22-7
Formula molecolare C14H18N4O9
Molecular Weight (g/mol) 386.32
Numero MDL MFCD00044986
InChI Key RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
PubChem CID 6241
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifica
Materiale o nome chimico Caffeine, citrated
Punto di fusione 159.0°C to 161.0°C
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol
Peso formulazione 386.31
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Caffeine, citrated
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Caffeine, citrated