Specifica
| Materiale o nome chimico | Caffeine, citrated |
| Punto di fusione | 159.0°C to 161.0°C |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol |
| Peso formulazione | 386.31 |