Specifica
| Materiale o nome chimico | Caffeine monohydrate |
| Colore | White |
| Densità | 1.23g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 212.2 |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Caffeina monoidrato
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente Se laver soigneusement après manipulation. (suite page 2) 47.0 Fiche de donnéesde sécurité selon 19 dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/EN CAS DAppeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecinen cas de malaise.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internati.