Learn More
Caffeine monohydrate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11338809 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11338809 1 kg
11328809 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11338809 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210119491
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 58-08-2
Formula molecolare C8H10N4O2
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00005758
InChI Key RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC Name 1,3,7-trimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifica
Materiale o nome chimico Caffeine monohydrate
Colore White
Densità 1.23g/mL
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 1 kg
Peso formulazione 212.2
Forma fisica Powder