Learn More
Caffeine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Caffeine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3 |
| Peso formulazione | 194.0804 |
| Percent Purity | >95% |