Learn More
Caficrestat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490128
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16490128
Marca: Medchem Express HY18967
MedChemExpress Caficrestat (Aldose reductase-IN-1) is a inhibitor of aldose reductase with IC50 of 28.9 pM.
Caficrestat (Aldose reductase-IN-1) is a inhibitor of aldose reductase with IC50 of 28.9 pM.
Specifica
Materiale o nome chimico Caficrestat
CAS 1355612-71-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H10F3N5O3S
Quantità 5 mg
Sinonimo Aldose reductase-IN-1 AT-001
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 28 mg/mL (66.45 mM)
SMILES O=C1C2=NC=CN=C2C(CC(O)=O)=NN1CC3=NC4=C(C=CC(C(F)(F)F)=C4)S3
Molecular Weight (g/mol) 421.35
Peso formulazione 421.35
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.