Learn More
Caframo™ Componenti e supporti per impieghi gravosi
Descrizione
Stativo di sicurezza (Modello A110) per BDC1850, BDC3030, BDC6015, BDC2002 o BDC2010 Agitatori verticali
- Base rivestita in lega di zinco pressofuso e alluminio con vernice epossidica resistente alle sostanze chimiche
- Asta con tubo in acciaio inox 304 da 28 x 1 pollici
- Chiave a brugola
- Manopole di regolazione a due livelli
- 5 kg (11 libbre)
Stativo compatto (Modello A210) per BDC2002 o BDC2010 Agitatori verticali
- L'esclusivo design decentrato centra il girante all'interno del recipiente
- Base rivestita in lega di zinco pressofuso e alluminio con una vernice epossidica resistente alle sostanze chimiche
- Asta in acciaio inox resistente da 24 x 5/8 pollici
- Chiave a brugola
- 2.6 kg (5.7 libbre)
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema imperiale) | 17 in. |
| Depth (English) Interior | 9.5 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 43 cm |
| Depth (Metric) Interior | 24 cm |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 1 in. |
| Diametro (sistema metrico) albero | 2.54 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatore verticale |
| Include | Asta, stativo e chiave a brugola |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 28 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 71.12 cm |
| Vedi altri risultati |