Learn More
Caframo™ Pinza per agitatore Caframo™
Per fissare gli agitatori verticali su supporti A110 (14-500-2) o A210 (14-501-3)
Marca:  Caframo™ A120
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.61200kg
Codice prodotto. 12907106
  • 115.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Requires : Agitatori ad asta: BDC1850, BDC3030 o BDC6015 (supporto A110), BDC2002 o BDC2010 (supporto A210).
Descrizione
Descrizione
  • Lega di zinco pressofuso e alluminio, rivestita con vernice epossidica resistente agli agenti chimici
  • Supporta un agitatore sull'asta del supporto
  • Compatibile con aste di supporto per agitatore con diametro di 0.5 pollici; adatto per aste con un diametro da 0.59 a 1 pollici
  • Include uno spazio per la chiave del mandrino
  • Peso: 1.5 libbre (640 g)