Learn More
Metro™ Cage Rack Covers, Autoclavable
Sized to fit Metro autoclavable cage racks
845.00€ - 860.00€
Specifica
Product Type Cart Cover
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema imperiale) 61.5 in.
Altezza (sistema metrico) 156.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 62 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15927011
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LC1860AC
18 in. W Cage rack 20 in. 50.8 cm
845.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15937011
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LC2460AC
24 in. W Cage rack 26 in. 66 cm
860.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Rated for approximately 70 cycles per cover
Specifica
Specifica
Cart Cover
61.5 in.
62 in.
Autoclavable
156.2 cm
157.5 cm