Learn More
IKA™ CAL-O-10 Silicon Oil
Codice prodotto. 16298581 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Standard Silicon Oil
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
16298581 Standard Silicon Oil 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16298581 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025000398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    159.00€ / 500mL
    Risparmia 6.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Certified standard silicon oil designed to allow you to check the measurement accuracy of your ROTAVISC.
  • Includes certificate
  • For use with a range of ROTAVISC models
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Standard Silicon Oil
Intervallo viscosità 10 cSt Dynamic
Descrizione Period of Validity: 12 months
Temperature Range (Metric) 25°C
Volume (sistema metrico) 500 mL