Learn More
Fisherbrand™ Ion Selective Electrode
Codice prodotto. 11735648 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Parametro:
Calcium
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Parametro Dimensione della confezione
11735648 Calcium Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11735648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    363.58€ / pezzi 1
    Risparmia 146.42€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ion selective combination pH electrode with a reproducibility better than 2%.
  • Reproducibility better than 2%
  • Interchangeable membrane
  • S7 compliant per-head connection
  • All pH/mV meters or ionometers
  • pH combination gamma 3 to 10
Specifica
Intervallo di pH 3 to 10
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH/mV Meters, Ionometers
Tipo Ion Selective pH Electrode
Parametro Calcium