missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck™ Calbiochem™ Smoothened Agonist, SAG

A cell-permeable Smoothened Agonist, SAG, CAS 364590-63-6, modulates the coupling of Smo with its downstream effector by interacting with the Smo heptahelical domain (KD = 59 nM).

Marca:  Merck™ 566660-1MG

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15340394

  • 276.48€ / 1mg


Spedizione stimata
27-03-2019
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Packaged Under Inert Gas
Specifica

Specifica

98% by HPLC
Hygroscopic
Protect from Light
364590-63-6
599g/mol
Light yellow solid
1mg
C28H28ClN3OS·2HCl·2H2O
DMSO or H2O
Videos