Learn More
Calciferol
Codice prodotto. 15454179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15454179 1 g 1g
15464179 5 g 5g
15474179 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15454179 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61610.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-14-6 | C28H44O | 396.66 g/mol
Calciferol is a strong inhibitory effect against bladder tumor promotion by sodium saccharin and induces cell differentiation in leukemia cells. Calciferol also been shown to be an inhibitor of DNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Calciferol is a strong inhibitory effect against bladder tumor promotion by sodium saccharin and induces cell differentiation in leukemia cells. Calciferol also been shown to be an inhibitor of DNA polymerase.
Solubility
Soluble in ethanol, water, methanol, dimethylformamide, and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-14-6
Formula molecolare C28H44O
Molecular Weight (g/mol) 396.66
Numero MDL MFCD00166988,MFCD11656674
InChI Key MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Sinonimo ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC Name (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Specifica
Materiale o nome chimico Calciferol
Punto di fusione 114°C to 118°C
Colore White
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1916682
Indice di Merck 14,10018
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,water,methanol,dimethylformamide,and dimethyl sulfoxide.
Peso formulazione 396.65
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calciferol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ergocalciferol