Learn More
Thermo Scientific™ Calcitonin (8-32), Salmon
Specifica
Specifica
| Specie | Salmon |
| Metodo di purificazione | HPLC |
| Content And Storage | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecolare | 2725.06 |
| Product Type | Calcitonin (8-32), salmon |
| Quantità | 0.5 mg |
| Status giuridico | RUO - research use only |
| Sequenza | Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH2 |