Learn More
Calcitriol Impurities D, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471979
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471979 1 mg 1mg
16430668 5 mg -
16428228 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16471979 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY77274
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Calcitriol Impurities D is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Calcitriol Impurities D is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Specifica
Materiale o nome chimico Calcitriol Impurities D
CAS 103656-40-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H46O3
Quantità 1 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (232.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@@H](CCCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Molecular Weight (g/mol) 430.66
Peso formulazione 430.66
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only