Learn More
Calcitriol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475487
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16475487 5 mg -
16474206 100 mg 100mg
16459446 50 mg 50mg
16452748 10 mg 10mg
16439995 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16475487 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10002
MedChemExpress Calcitriol is the most active metabolite of vitamin D and also a vitamin D receptor (VDR) agonist.
Calcitriol is the most active metabolite of vitamin D and also a vitamin D receptor (VDR) agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Calcitriol
CAS 32222-06-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H44O3
Quantità 5 mg
Sinonimo 1,25-Dihydroxyvitamin D3
Informazioni di solubilità DMSO : 110 mg/mL (264.02 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)CCC/2)[H])O)O
Molecular Weight (g/mol) 416.64
Peso formulazione 416.64
Percent Purity 96.12%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only