Learn More
Calcium, 99%, pieces, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10053953 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10053953 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
10579253 5 g Plastic Bottle 5g
10338580 100 g Plastic Bottle 100g
10226450 500 g Plastic Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10053953 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 201180025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-70-2
Formula molecolare Ca
Molecular Weight (g/mol) 40.08
Numero MDL MFCD00010897 MFCD00085314
InChI Key OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ingot, elemental, calcium, elemental, atom, kalzium, sy7q814vup, compounds, chelate, hsdb 273, unii-sy7q814vup
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC Name calcium
SMILES [Ca]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium
Colore Gray
Nota nome 99%
Punto di fusione 845.0°C
Punti di ebollizione 1484.0°C
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Plastic drum
Intervallo percentuale saggio 99%
Forma Granular
Formula lineare Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Indice di Merck 15, 1648
Peso formulazione 40.07
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare biossido di carbonio per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.