Learn More
Calcium Acetate ACS MP Biomedicals
Codice prodotto. 11492431 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11492431 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11492431 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219382180
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
ACS grade calcium acetate monohydrate for research or further manufacturing use.
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Acetate
CAS 5743-26-0
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Formula molecolare C4H8CaO5
Sinonimo calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
InChI Key XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
IUPAC Name calcium;diacetate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 176.181
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
Peso formulazione 176.2
Grado ACS