Learn More
Calcium acetate hemihydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15557764 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
500 g
Codice prodotto. 15557764
Marca: JT Baker 0041.0500
Laboratory Reagent
Specifica
CAS 62-54-4
Quantità 500 g
Formula molecolare C4H6CaO4
Numero MDL MFCD00012448
InChI Key VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC Name calcium diacetate
Molecular Weight (g/mol) 158.17