Learn More
Calcium acetate hydrate, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10772251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10772251
Marca: Thermo Scientific Acros 211052500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114460-21-8
Formula molecolare C4H6CaO4
Molecular Weight (g/mol) 158.17
Numero MDL MFCD00012448
InChI Key VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Acetic acid, calcium salt hydrate
IUPAC Name calcium diacetate
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium acetate hydrate
Colore White
pH 7.0 to 9.0 (10% soln., 20°C)
Forma fisica Powder and/or Agglomerates
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (on anhydrous substance) (Complexometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Ca
Beilstein 02,IV,113
Fieser 13,60; 15,46
Indice di Merck 14,1646
Informazioni di solubilità Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 158.17
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica