Learn More
Calcium Acetate Monohydrate, ACS Reagent, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15605410
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15605410 500 g Flacone in polietilene 500g
15695400 100 g Flacone in polietilene 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15605410 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 402850500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    241.23€ / 500g
    Risparmia 20.77€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5743-26-0
Formula molecolare C4H8CaO5
Molecular Weight (g/mol) 176.181
Numero MDL MFCD00150019
InChI Key XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC Name calcium;diacetate;hydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium acetate monohydrate
Colore White
Quantità 500 g
Formula lineare Ca(CH3CO2)2 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 176.18g/mol
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder