Learn More
Calcium acetate monohydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 12645027 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12645027 500 g Flacone in plastica 500g
12625027 100 g Flacone in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12645027 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446355000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5743-26-0 | C4H6CaO4·H2O | 176.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5743-26-0
Formula molecolare C4H6CaO4·H2O
Molecular Weight (g/mol) 176.19
InChI Key XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC Name calcium;diacetate;hydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium acetate monohydrate
Punto di fusione 160.0°C
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare (CH3CO2)2Ca·H2O
Indice di Merck 15,1649
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 176.19
Grado Reagente ACS